Tlačiť
Cyclopiazonic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIC1012-5MG BIC1012-10MG BIC1012-25MG
APOSBIC1012-5MGEA 124.57 EUR
APOSBIC1012-5MG APOSBIC1012-10MG APOSBIC1012-25MG
Cyclopiazonic acid
Cyclopiazonic acid
Vzorec: C₂₀H₂₀N₂O₃
Mw: 336.391 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00167445
Číslo CAS: 18172-33-3
OSN: 2811
ADR: 6.1 II