Tlačiť
Citrinin
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Citrinin, yellow, (3S,4R)-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-4,6-dihydro-3H-isochromene-7-carboxylic acid
BIC1010-10MG BIC1010-5MG
APOSBIC1010-10MGEA 513.92 EUR
APOSBIC1010-10MG APOSBIC1010-5MG
Citrinin
Citrinin
Vzorec: C₁₃H₁₄O₅
Mw: 250.25 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006912
Číslo CAS: 518-75-2
EINECS: 208-257-2
OSN: 3462
ADR: 6.1 III