Tlačiť
L(+)-Cysteine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: H-Cys-OH.HCl, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride, L-Cysteine hydrochloride, (R)-(+)-Cysteine hydrochloride
BIC0707-1KG BIC0707-500G
APOSBIC0707-1KGEA 106.3 EUR
APOSBIC0707-1KG APOSBIC0707-500G
L(+)-Cysteine hydrochloride
L(+)-Cysteine hydrochloride
Vzorec: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064553
Číslo CAS: 52-89-1
EINECS: 200-157-7