Tlačiť
Cholinchlorid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
BIC0605-100G BIC0605-1KG BIC0605-500G
APOSBIC0605-100GEA 29.84 EUR
APOSBIC0605-100G APOSBIC0605-1KG APOSBIC0605-500G
Cholinchlorid
Cholinchlorid
Vzorec: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Teplota tavenia: 302…305 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011721
Číslo CAS: 67-48-1
EINECS: 200-655-4