Tlačiť
Cefsulodin sodium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cefsulodin sodium, Sodium (6R,7R)-3-((4-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)methyl)-8-oxo-7-((R)-2-phenyl-2-sulphonatoacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Sulcephalosporin
BIC0112-1G BIC0112-500MG BIC0112-250MG
APOSBIC0112-1GEA 198.68 EUR
APOSBIC0112-1G APOSBIC0112-500MG APOSBIC0112-250MG
Cefsulodin sodium salt
Cefsulodin sodium salt
Vzorec: C₂₂H₁₉N₄NaO₈S₂
Mw: 554.524 g/mol
Teplota tavenia: 175 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07793338
Číslo CAS: 52152-93-9
EINECS: 257-692-4