Tlačiť
Cefotaxime sodium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIC0111-25G BIC0111-5G BIC0111-100G
APOSBIC0111-25GEA 150.02 EUR
APOSBIC0111-25G APOSBIC0111-5G APOSBIC0111-100G
Cefotaxime sodium salt
Cefotaxime sodium salt
Cefotaxime is an inhibitor of bacterial cell wall synthesis.
Vzorec: C₁₆H₁₇N₅O₇S₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00079073
Číslo CAS: 64485-93-4
EINECS: 264-915-9