Tlačiť
Cefotetan disodium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIC0105-1G BIC0105-5G
APOSBIC0105-1GEA 231.92 EUR
APOSBIC0105-1G APOSBIC0105-5G
Cefotetan disodium salt
Cefotetan disodium salt
Vzorec: C₁₇H₁₅N₇Na₂O₈S₄
Mw: 619.568 g/mol
Teplota tavenia: 173…178 °C
Hustota: 2.07 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00941449
Číslo CAS: 74356-00-6