Tlačiť
Cefazolin sodium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium (6R,7R)-7-(2-(1H-tetrazol-1-yl)acetamido)-3-(((5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
BIC0101-1G BIC0101-5G
APOSBIC0101-1GEA 59.68 EUR
APOSBIC0101-1G APOSBIC0101-5G
Cefazolin sodium salt
Cefazolin sodium salt
Vzorec: C₁₄H₁₄N₈NaO₄S₃
Mw: 476.48 g/mol
Teplota tavenia: 170…172 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00056883
Číslo CAS: 27164-46-1
EINECS: 248-278-4