Tlačiť
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: trans-4-[(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl]cyclohexanecarboxylic acid, Mal-AMCHC, trans-4-((2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl)cyclohexanecarboxylic acid
BIBP1059-500MG BIBP1059-1G
APOSBIBP1059-500MGEA 94.53 EUR
APOSBIBP1059-500MG APOSBIBP1059-1G
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥99%
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₄
Mw: 237.26 g/mol
Teplota tavenia: 164…168 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD11519178
Číslo CAS: 69907-67-1