Tlačiť
Atractyloside potassium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIB6292-100MG BIB6292-25MG BIB6292-50MG
APOSBIB6292-100MGEA 732.05 EUR
APOSBIB6292-100MG APOSBIB6292-25MG APOSBIB6292-50MG
Atractyloside potassium salt
Atractyloside potassium salt
Vzorec: C₃₀H₄₄K₂O₁₆S₂
Teplota tavenia: 174 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078810
Číslo CAS: 102130-43-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,II