Tlačiť
(±)-1,2-Octanediol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIB6291-1KG BIB6291-2.5KG BIB6291-500G
APOSBIB6291-1KGEA 307.66 EUR
APOSBIB6291-1KG APOSBIB6291-2.5KG APOSBIB6291-500G
(±)-1,2-Octanediol
(±)-1,2-Octanediol
Vzorec: C₈H₁₈O₂
Teplota varu: 131…132 °C
Teplota tavenia: 28…31 °C
Teplota vzplanutia: 138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010738
Číslo CAS: 1117-86-8