Tlačiť
Resazurin sodium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 7-Sodiooxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, Sodium 7-oxido-3-oxo-3H-phenoxazine 10-oxide, Resazurin sodium, Resazurin
BIB6267-100G BIB6267-25G BIB6267-10G
APOSBIB6267-100GEA 488.68 EUR
APOSBIB6267-100G APOSBIB6267-25G APOSBIB6267-10G
Resazurin sodium salt
Resazurin sodium salt
Vzorec: C₁₂H₆NNaO₄
Mw: 251.17
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005036
Číslo CAS: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5