Tlačiť
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2) trihydrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Disodium 4-methylumbelliferyl phosphate trihydrate, 4-MUP trihydrate
BIB6118-1G BIB6118-500MG BIB6118-2.5G
APOSBIB6118-1GEA 141.8 EUR
APOSBIB6118-1G APOSBIB6118-500MG APOSBIB6118-2.5G
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2) trihydrate
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2) trihydrate
Vzorec: C₁₀H₇Na₂O₆P·3H₂O
Mw: 354.16 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00037614
Číslo CAS: 22919-26-2
EINECS: 245-325-0