Tlačiť
4-Methyl-DL-tryptophan
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: H-4-Me-DL-Trp-OH
BIB6111-1G BIB6111-500MG
APOSBIB6111-1GEA 185.72 EUR
APOSBIB6111-1G APOSBIB6111-500MG
4-Methyl-DL-tryptophan
4-Methyl-DL-tryptophan
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00055987
Číslo CAS: 1954-45-6
EINECS: 217-785-2