Tlačiť
L(+)-Lactic acid 98.0+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
BIB6089-100G BIB6089-50G BIB6089-25G
APOSBIB6089-100GEA 323.25 EUR
APOSBIB6089-100G APOSBIB6089-50G APOSBIB6089-25G
L(+)-Lactic acid 98.0+%
L(+)-Lactic acid
Vzorec: C₃H₆O₃
Mw: 90.08
Teplota varu: 235
Teplota tavenia: 53 °C
Hustota: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064266
Číslo CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 13,05352