Tlačiť
Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIB6062-100MG BIB6062-25MG
APOSBIB6062-100MGEA 407.14 EUR
APOSBIB6062-100MG APOSBIB6062-25MG
Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Substratefor dipeptidylaminopeptidase IV.
Vzorec: C₁₇H₂₀BrN₃O₄
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00152092
Číslo CAS: 115035-46-6