Tlačiť
meso-Erythritol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: meso-Erythritol, (2R,3S)-rel-Butane-1,2,3,4-tetraol, i-Erythritol
BIB6050-1KG BIB6050-500G
APOSBIB6050-1KGEA 86.24 EUR
APOSBIB6050-1KG APOSBIB6050-500G
meso-Erythritol
meso-Erythritol
Vzorec: C₄H₁₀O₄
Teplota varu: 329…331 °C
Teplota tavenia: 120…123 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00004710
Číslo CAS: 149-32-6
EINECS: 205-737-3