Tlačiť
L-Dehydroascorbic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIB6039-1G BIB6039-5G BIB6039-10G
APOSBIB6039-1GEA 99.48 EUR
APOSBIB6039-1G APOSBIB6039-5G APOSBIB6039-10G
L-Dehydroascorbic acid
Vzorec: C₆H₆O₆
Teplota tavenia: 228 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00066467
Číslo CAS: 490-83-5
EINECS: 207-720-6