Tlačiť
Caffeic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIB6021-25G BIB6021-100G
APOSBIB6021-25GEA 24.55 EUR
APOSBIB6021-25G APOSBIB6021-100G
Caffeic acid
Caffeic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
Teplota tavenia: 211…213 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004392
Číslo CAS: 331-39-5
EINECS: 206-361-2