Tlačiť
Brefeldin A
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (1R,2E,6S,10E,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxy-6-methyl-6,7,8,9,12,13,14,14a-octahydro-1H-cyclopenta[f][1]oxacyclotridecin-4(11aH)-one, Brefeldin A, natural
BIB3042-25MG BIB3042-50MG
APOSBIB3042-25MGEA 116.33 EUR
APOSBIB3042-25MG APOSBIB3042-50MG
Brefeldin A
Brefeldin A
BFA is a macrolide antiobiotic. Disrupts mechanism of Golgi apparatus.
Vzorec: C₁₆H₂₄O₄
Teplota tavenia: 200…205 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00083258
Číslo CAS: 20350-15-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III