Tlačiť
MES sodium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: MES-Na
BIB2014-100G BIB2014-500G
APOSBIB2014-100GEA 34.85 EUR
APOSBIB2014-100G APOSBIB2014-500G
MES sodium salt
MES sodium salt
Vzorec: C₆H₁₂NNaO₄S
Mw: 217.22
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065473
Číslo CAS: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2