Tlačiť
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
BIB2012-1KG BIB2012-250G BIB2012-500G
APOSBIB2012-1KGEA 315.24 EUR
APOSBIB2012-1KG APOSBIB2012-250G APOSBIB2012-500G
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Vzorec: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Mw: 213.25
Teplota tavenia: 308 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149409
Číslo CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929