Tlačiť
n-Dodecyl-β-D-maltoside ≥99%, Ultrapure
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: DDM
BIB2010-1G BIB2010-5G BIB2010-10G
APOSBIB2010-1GEA 29.84 EUR
APOSBIB2010-1G APOSBIB2010-5G APOSBIB2010-10G
n-Dodecyl-β-D-maltoside ≥99%, Ultrapure
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Non ionic detergent used to extract proteins
  • Absorbance (1%) 260nm, 100mg/10ml, not more than 0.1
Vzorec: C₂₄H₄₆O₁₁
Mw: 510.6 g/mol
Teplota tavenia: 224…226 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043012
Číslo CAS: 69227-93-6