Tlačiť
MES ≥99.5%, Ultrapure
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIB2002-250G BIB2002-1KG BIB2002-50G
APOSBIB2002-250GEA 116.33 EUR
APOSBIB2002-250G APOSBIB2002-1KG APOSBIB2002-50G
MES ≥99.5%, Ultrapure
MES
Biological buffer - useful range 5.5 - 6.7.
  • Heavy metals: <15ppm
  • pKa @ 20°C: 6.15 + 0.1
Vzorec: C₆H₁₃NO₄S
Teplota tavenia: 277…280 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006181
Číslo CAS: 4432-31-9
EINECS: 214-478-5