Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3',5'-cAMP, 3′,5′-Cyclic AMP, Adenosine 3′,5′-cyclophosphate, (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2,7-dihydroxytetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinine 2-oxide
BIB1479-1G
BIB1479-5G
BIB1479-10G
APOSBIB1479-1GEA
82.92
EUR
APOSBIB1479-1G
APOSBIB1479-5G
APOSBIB1479-10G
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 97%
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP)
Vzorec:
C₁₀H₁₂N₅O₆P Mw: 329.21 g/mol Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD00005845 Číslo CAS: 60-92-4 |