Tlačiť
Ac-D-Lys-OH
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (R)-2-Acetamido-6-aminohexanoic acid, N-alpha-acetyl-D-lysine
BIB1449-250MG BIB1449-1G BIB1449-5G
APOSBIB1449-250MGEA 31.52 EUR
APOSBIB1449-250MG APOSBIB1449-1G APOSBIB1449-5G
Ac-D-Lys-OH
Ac-D-Lys-OH
Vzorec: C₈H₁₆N₂O₃
Mw: 188.227 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066056
Číslo CAS: 58840-79-2