Tlačiť
Naphthol AS-D chloroacetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-[[(2-Methylphenyl)amino]carbonyl]-2-naphthyl chloroacetate
BIB1424-1G BIB1424-500MG
APOSBIB1424-1GEA 183.06 EUR
APOSBIB1424-1G APOSBIB1424-500MG
Naphthol AS-D chloroacetate
Naphthol AS-D chloroacetate
Vzorec: C₂₀H₁₆ClNO₃
Mw: 353.8
Teplota tavenia: 163…171 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo CAS: 35245-26-2