Tlačiť
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIB1056-1G BIB1056-5G
APOSBIB1056-1GEA 58.16 EUR
APOSBIB1056-1G APOSBIB1056-5G
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
Chromogenic substrate for trypsin and other proteolytic enzymes.
Vzorec: C₁₉H₂₃ClN₆O₄
Teplota tavenia: 272…276 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00012846
Číslo CAS: 911-77-3