Tlačiť
D(+)-Biotin 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIB0603-1G BIB0603-5G BIB0603-10G
APOSBIB0603-1GEA 33.17 EUR
APOSBIB0603-1G APOSBIB0603-5G APOSBIB0603-10G
D(+)-Biotin 99%
D(+)-Biotin
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Teplota tavenia: 231…233 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005541
Číslo CAS: 58-85-5
EINECS: 200-399-3