Tlačiť
Kyselina 2-[bis(2-hydroxyetyl)amino]ethansulfonová ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIB0146-100G BIB0146-1KG BIB0146-500G
APOSBIB0146-100GEA 41.72 EUR
APOSBIB0146-100G APOSBIB0146-1KG APOSBIB0146-500G
Kyselina 2-[bis(2-hydroxyetyl)amino]ethansulfonová ≥99%
Kyselina 2-[bis(2-hydroxyetyl)amino]ethansulfonová
Biological buffer - useful range 6.4 - 7.8
Vzorec: C₆H₁₅NO₅S
Teplota tavenia: 153…157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007533
Číslo CAS: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5