Tlačiť
Bialaphos sodium
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIB0131-100MG BIB0131-50MG
APOSBIB0131-100MGEA 481.75 EUR
APOSBIB0131-100MG APOSBIB0131-50MG
Bialaphos sodium
Bialaphos sodium
Bialaphos is tripeptide antibiotic used in transformationexperiments.
Vzorec: C₁₁H₂₁N₃NaO₆P
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD01674432
Číslo CAS: 71048-99-2