Tlačiť
Alizarine yellow GG (sodium salt)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Salicyl Yellow, Sodium 2-hydroxy-5-((3-nitrophenyl)diazenyl)benzoate, Metachrome Yellow Mordant Yellow 1, Alizarin Yellow 2G, 5-(3-Nitrophenylazo)salicylic acid sodium salt, Metachrome Yellow, Alizarin yellow GG
BIA9252-10G BIA9252-25G BIA9252-5G
APOSBIA9252-10GEA 41.66 EUR
APOSBIA9252-10G APOSBIA9252-25G APOSBIA9252-5G
Alizarine yellow GG (sodium salt)
Alizarine yellow GG (sodium salt)
C.I. 14025
Vzorec: C₁₃H₈N₃NaO₅
Mw: 309.21
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044746
Číslo CAS: 584-42-9