Tlačiť
Artemisinin Artemisia annua
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Qinghaosu, Arteannuin, (3R,5aS,6R,8aS,9R,12S,12aR)-3,6,9-Trimethyloctahydro-12H-3,12-epoxy[1,2]dioxepino[4,3-i]isochromen-10(3H)-one
BIA4320-100MG BIA4320-250MG BIA4320-500MG
APOSBIA4320-100MGEA 208.29 EUR
APOSBIA4320-100MG APOSBIA4320-250MG APOSBIA4320-500MG
Artemisinin Artemisia annua
Artemisinin
Vzorec: C₁₅H₂₂O₅
Mw: 282.34 g/mol
Teplota tavenia: 156…157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081057
Číslo CAS: 63968-64-9