Tlačiť
4-Aminophenylphosphate sodium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-APP
BIA4012-100MG BIA4012-1G BIA4012-500MG
APOSBIA4012-100MGEA 82.92 EUR
APOSBIA4012-100MG APOSBIA4012-1G APOSBIA4012-500MG
4-Aminophenylphosphate sodium salt
4-Aminophenylphosphate sodium salt
Vzorec: C₆H₇NO₄P·Na·4.0H₂O
Mw: 283.2 g/mol
Teplota tavenia: 176 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo CAS: 108084-47-5