Tlačiť
2-Aminoisobutyric acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIA4009-100G BIA4009-1KG BIA4009-250G
APOSBIA4009-100GEA 29.84 EUR
APOSBIA4009-100G APOSBIA4009-1KG APOSBIA4009-250G
2-Aminoisobutyric acid
2-Aminoisobutyric acid
Vzorec: C₄H₉NO₂
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008049
Číslo CAS: 62-57-7
EINECS: 200-544-0