Tlačiť
7-Amino-4-methylcoumarin
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
BIA3001-1G BIA3001-500MG BIA3001-5G
APOSBIA3001-1GEA 66.59 EUR
APOSBIA3001-1G APOSBIA3001-500MG APOSBIA3001-5G
7-Amino-4-methylcoumarin
7-Amino-4-methylcoumarin
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Teplota tavenia: 223…226 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006868
Číslo CAS: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8