Tlačiť
Adenosine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
BIA2545-100G BIA2545-10G BIA2545-25G
APOSBIA2545-100GEA 99.34 EUR
APOSBIA2545-100G APOSBIA2545-10G APOSBIA2545-25G
Adenosine 99%
Adenosine
Endogenous neurotransmitter.
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₄
Mw: 267.24 g/mol
Teplota tavenia: 234…236 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005752
Číslo CAS: 58-61-7
EINECS: 200-389-9