Tlačiť
Adenin ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIA2543-100G BIA2543-25G BIA2543-500G
APOSBIA2543-100GEA 49.74 EUR
APOSBIA2543-100G APOSBIA2543-25G APOSBIA2543-500G
Adenin ≥99%
Adenin
Cytokin growth regulator.
  • Plant tissue culture tested
Vzorec: C₅H₅N₅
Teplota tavenia: 360…365 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041790
Číslo CAS: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III