Tlačiť
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIA1745-100G BIA1745-500G
APOSBIA1745-100GEA 31.57 EUR
APOSBIA1745-100G APOSBIA1745-500G
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
Vzorec: C₄H₇NO₃
Teplota tavenia: 207…209 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004275
Číslo CAS: 543-24-8
EINECS: 208-839-6