Tlačiť
N-Acetyl-β-D-glucosamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc, N-Acetyl-D-glucosamine
BIA1710-25G BIA1710-5G
APOSBIA1710-25GEA 150.02 EUR
APOSBIA1710-25G APOSBIA1710-5G
N-Acetyl-β-D-glucosamine
N-Acetyl-β-D-glucosamine
From synthetic source.
Vzorec: C₈H₁₅NO₆
Teplota tavenia: 211…213 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00136044
Číslo CAS: 7512-17-6
EINECS: 231-368-2