Tlačiť
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
BIA1373-100G BIA1373-25G BIA1373-5G
APOSBIA1373-100GEA 572.4 EUR
APOSBIA1373-100G APOSBIA1373-25G APOSBIA1373-5G
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₇NO₂
Mw: 101.11
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009944
Číslo CAS: 22059-21-8
EINECS: 606-917-8