Tlačiť
N-Acetyl-D-alanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-Ac-D-Ala-OH, Ac-D-Ala-OH
BIA1217-1G BIA1217-5G
APOSBIA1217-1GEA 24.95 EUR
APOSBIA1217-1G APOSBIA1217-5G
N-Acetyl-D-alanine
N-Acetyl-D-alanine
Vzorec: C₅H₉NO₃
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00063133
Číslo CAS: 19436-52-3
EINECS: 243-066-8