Tlačiť
Agaróza low EEO type D1, Molecular Biology Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIA1177-100G BIA1177-1KG BIA1177-500G
APOSBIA1177-100GEA 75.01 EUR
APOSBIA1177-100G APOSBIA1177-1KG APOSBIA1177-500G
Agaróza low EEO type D1, Molecular Biology Grade
Agaróza
  • Gel Strength at 1% min. 1200g/cm2 and at 1.5% min. 2400g/cm2
  • Gelling temp. 36±1.5°C
  • Melting temp. 88±1.5°C
  • Moisture <7%
  • Ash <0.4%
  • EEO 0.05-0.13
  • Sulphate <0.14%
  • Clarity (np) <40
  • DNAse/RNAse activity not detected
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081294
Číslo CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8