Tlačiť
Agaróza
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
APOSBIA1176-1KGEA 411.04 EUR
APOSBIA1176-1KG APOSBIA1176-500G APOSBIA1176-100G
Agaróza
Agaróza
  • Gel Strength 1.5% >100g/cm2?2200g/cm2
  • Gelling temp 36 ± 1.5C
  • Melting temp 88 ± 1.5C
  • Ash Content <0.45%
  • Sulphate <0.1%
  • Clarity <4 NTU
  • DNA/RNAse Negative.
  • Use Rates 0.75% - 2%.
  • EEO 0.14 - 0.16
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081294
Číslo CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8