Tlačiť
Danzylchlorid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
BIA110-1G BIA110-25G BIA110-5G
APOSBIA110-1GEA 24.95 EUR
APOSBIA110-1G APOSBIA110-25G APOSBIA110-5G
Danzylchlorid
Danzylchlorid
Fluorometric detection at picomole levels.
Vzorec: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Teplota tavenia: 69…75 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003985
Číslo CAS: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
OSN: 3261
ADR: 8,II