Tlačiť
Acetohydroxamic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-Hydroxyacetamide
BIA1030-5G BIA1030-25G
APOSBIA1030-5GEA 28.24 EUR
APOSBIA1030-5G APOSBIA1030-25G
Acetohydroxamic acid
Acetohydroxamic acid
Vzorec: C₂H₅NO₂
Mw: 75.0666 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009994
Číslo CAS: 546-88-3