Tlačiť
N-Succinimidyl Acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-Acetoxysuccinimide, Ac-Osu, Acetic Acid N-Succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl acetate
BIA1015-10G BIA1015-25G BIA1015-100G
APOSBIA1015-10GEA 82.92 EUR
APOSBIA1015-10G APOSBIA1015-25G APOSBIA1015-100G
N-Succinimidyl Acetate
N-Succinimidyl Acetate
Vzorec: C₆H₇NO₄
Mw: 157.13 g/mol
Teplota tavenia: 134 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00037916
Číslo CAS: 14464-29-0
EINECS: 238-454-9