Tlačiť
D-(-)-Aspartic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIA0866-100G BIA0866-1KG BIA0866-250G
APOSBIA0866-100GEA 24.95 EUR
APOSBIA0866-100G APOSBIA0866-1KG APOSBIA0866-250G
D-(-)-Aspartic acid
Vzorec: C₄H₇NO₄
Teplota tavenia: >300 °C
Hustota: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063081
Číslo CAS: 1783-96-6
EINECS: 217-234-6