Tlačiť
Adenine sulphate ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Aminopurine hemisulphate salt, 7H-Purin-6-amine hemisulphate, Adenine hemisulphate salt
BIA0543-100G BIA0543-25G BIA0543-500G
APOSBIA0543-100GEA 124.57 EUR
APOSBIA0543-100G APOSBIA0543-25G APOSBIA0543-500G
Adenine sulphate ≥99%
Adenine sulphate
Cytokin growth regulatorPlant tissue culture tested.
Vzorec: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
Mw: 368.34
Teplota tavenia: 210 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00213655
Číslo CAS: 321-30-2
EINECS: 206-286-5