Tlačiť
Alizarin red S (sodium salt)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: C.I. 58005
BIA0326-100G BIA0326-25G
APOSBIA0326-100GEA 82.92 EUR
APOSBIA0326-100G APOSBIA0326-25G
Alizarin red S (sodium salt)
Alizarin red S (sodium salt)
C.I. 58005
Vzorec: C₁₄H₇NaO₇S
Mw: 342.26 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013049
Číslo CAS: 130-22-3
EINECS: 204-981-8